Få mere at vide
Emtricitabin Sulfoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912386
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912386 25 mg
17971796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912386 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1325.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Emtricitabin Sulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
CAS 152128-77-3
Analyt- eller komponentnavne Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 F N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2alpha,5alpha)]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2alpha,5alpha)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C8H10FN3O4S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-17(15)6(2-13)16-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+,17?/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)[C@H](CO)O2
IUPAC navn 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 263.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 263,0376 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.