missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Emtricitabine Sulfone, Mikromol™
Beskrivelse
Emtricitabine Sulfone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emtricitabine Sulfone |
| CAS | 1161846-23-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Emtricitabine Sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 F N3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3,3-dioxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, Emtricitabine Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN3O5S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-18(15,16)6(2-13)17-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)(=O)[C@H](CO)O2 |
| IUPAC navn | 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3,3-dioxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?