Få mere at vide
Emtricitabin S-oxid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30136619
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136619 100 mg
17992385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE525030100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152128-77-3
Molekylær formel C8 H10 F N3 O4 S
Synonym 2(1H)-Pyrimidinon, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-∣2(1H)-Pyrimidinon, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxid, [2R-(2,5α α)]-∣2(1H)-Pyrimidinon, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2,5α α)]- (9CI) ∣1,3-oxathiolan, 2(1H)-pyrimidinon afledt. ∣4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinon
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 263.25
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 100 mg
Kemisk navn eller materiale Emtricitabin S-oxid (blanding af diastereomerer)