missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Emtricitabine Menthyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30327291
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327291 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6097051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Emtricitabine L-Menthyl Ester
CAS 764659-72-5
Molekylær formel C18 H26 F N3 O4 S
Mængde 1 g
Synonym (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, Emtricitabine L-Menthyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 399.48
Formel vægt 399.1628
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.