Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabin
Artikelnummer. 15791789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15791789 5 g 5g
15781789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791789 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462070050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 143491-57-0 | C8H10FN3O3S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143491-57-0
Molekylær formel C8H10FN3O3S​​​
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emtricitabin
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselig i methanol, meget lidt opløselig i acetonitril
Merck Index 153622
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Formel vægt 247.24