Få mere at vide
Emtricitabin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315918
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315918 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315918 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13118300AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emtricitabine
CAS 143491-57-0
Analyt- eller komponentnavne Emtricitabine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 F N3 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
InChI formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
IUPAC navn 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 247.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 247,0427 g/mol