missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
EMT inhibitor-1, MedChemExpress
Beskrivelse
EMT inhibitor-1 is an inhibitor of of Hippo, TGF-β, and Wnt signaling pathways with antitumor activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EMT inhibitor-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1638526-21-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H12Cl2N2O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.27 mM) |
| SMIL | OCCCCOC1=NSN=C1C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?