Beskrivelse
- Sparer værdifuld tid
- Reducerer forurening
- Individuelle tragte kan indstilles til opsamlingskamrenes forskellige akseafstande
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tømmeanordning |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Inkluderer | Separat tømmetragt |
| Til brug med (applikation) | Zoneprøvetagere |
| Til brug med (udstyr) | Zoneprøveudtagere |
| Højde (engelsk) | 5.12 in. |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Længde (engelsk) | 3.82 in. |
| Længde (metrisk) | 97 mm |
| Vis mere |