Beskrivelse
- Sparer værdifuld tid
- Reducerer forurening
- Individuelle tragte kan indstilles til opsamlingskamrenes forskellige akseafstande
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tømmeanordning |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |
| Inkluderer | 3 tragte |
| Til brug med (udstyr) | Zoneprøveudtagere |
| Længde (metrisk) | 100 cm |