Få mere at vide
BIOTIX™ Tom Optimus rack til CleanPak og tip eject genindlæsning
Beskrivelse
- Låselås for at sikre spidserne under transport
- Fuldt 180 graders hængseldesign for bekvem multikanalspipettering
- SBS Footprint kan bruges som et 96-brønds automationsreservoir med pyramideformede brønde
- Fuldt autoklaverbar til flere anvendelser med CleanPak og Tip Eject-genladninger
Ordreinfo
10 stativer/pakke
Certificeringer
ISO 9001:2015, certificeret fri for DNASE, RNASE, endotoksiner/pyrogener, PCR-hæmmere. Steriliseret produkt er certificeret til 10^-3 SAL.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10-300 μl Optimus tom rack |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Holder | Pipetspidser |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 96 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | uTIP og xTIP4 Reloads |
| Vis mere |