Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tomme centrifugerør til QuEChERS
Artikelnummer. p-10565045 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
15 ml
50 ml
Farve:
Blå skruelåg
Klar skruelåg
Mængde:
500
1000
Artikelnummer. 30117600
Brand: Thermo Scientific™ 60106CT2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tom Thermo Scientific™ Centrifugerør til QuEChERS prøveforberedelse er ideelle til håndtering af dine QuEChERS prøver. De leveres med skruelåg for sikker forsegling og er pakket separat.
Thermo Scientific™ Tomme centrifugerør til QuEChERS prøveforberedelse giver en pålidelig løsning til dine prøveforberedelsesbehov. Disse rør med skruelåg hjælper med at sikre sikker forsegling og er designet til nem håndtering, så de passer til dine centrifugeringsbehov.
  • Kompatibel med QuEChERS prøveforberedelse
  • Til brug i centrifuger
  • Sikker tætning med skruelåg
  • Ideel til præcis og effektiv analyse af pesticider i fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundmateriale Polypropylen
Oversigt Tomme centrifugerør til QuEChERS
Til brug med (applikation) QUECHERS
Type QuEChERS Sample Prep
Volumen (metrisk) 2 ml
Mængde 1000
Farve Klar skruelåg