Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tomme centrifugerør til QuEChERS
Artikelnummer. 30117600 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
15 ml
50 ml
Farve:
Blå skruelåg
Klar skruelåg
Mængde:
500
1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Mængde
30117600 2 ml Klar skruelåg 1000
30117599 15 ml Blå skruelåg 500
30117601 50 ml Blå skruelåg 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30117600 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60106CT2
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tom Thermo Scientific™ Centrifugerør til QuEChERS prøveforberedelse er ideelle til håndtering af dine QuEChERS prøver. De leveres med skruelåg for sikker forsegling og er pakket separat.
Thermo Scientific™ Tomme centrifugerør til QuEChERS prøveforberedelse giver en pålidelig løsning til dine prøveforberedelsesbehov. Disse rør med skruelåg hjælper med at sikre sikker forsegling og er designet til nem håndtering, så de passer til dine centrifugeringsbehov.
  • Kompatibel med QuEChERS prøveforberedelse
  • Til brug i centrifuger
  • Sikker tætning med skruelåg
  • Ideel til præcis og effektiv analyse af pesticider i fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundmateriale Polypropylen
Oversigt Tomme centrifugerør til QuEChERS
Til brug med (applikation) QUECHERS
Type QuEChERS Sample Prep
Volumen (metrisk) 2 ml
Mængde 1000
Farve Klar skruelåg