Få mere at vide
Empagliflozin, Mikromol™
Artikelnummer. 17934436
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17934436 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17934436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3780.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Empagliflozin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Analyt- eller komponentnavne Empagliflozin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H27 Cl O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, BI 10773, Empagliflozin, Jardiance
InChI formel InChI=1S/C23H27ClO7/c24-18-6-3-14(23-22(28)21(27)20(26)19(11-25)31-23)10-15(18)9-13-1-4-16(5-2-13)30-17-7-8-29-12-17/h1-6,10,17,19-23,25-28H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-/m0/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 450.91
Mængde 250 mg
Formel vægt 450.1445 g/mol