Få mere at vide
Empagliflozin, MedChemExpress
Beskrivelse
Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Empagliflozin |
| CAS | 864070-44-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27ClO7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BI 10773 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.91 |
| Vis mere |