Få mere at vide
EMPA, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | EMPA |
| CAS | 680590-49-2 |
| Molekylær formel | C23H26N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Ethyl-2-[(6-methoxy-3-pyridinyl)[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(3-pyridinylmethyl)-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N4O4S/c1-4-26(16-19-9-7-13-24-14-19)23(28)17-27(20-11-12-22(31-3)25-15-20)32(29,30)21-10-6-5-8-18(21)2/h5-15H,4,16-17H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(N(CC=1C=NC=CC1)CC)CN(C2=CN=C(OC)C=C2)S(=O)(=O)C=3C=CC=CC3C |
| IUPAC navn | N-ethyl-2-[(6-methoxypyridin-3-yl)-(2-methylphenyl)sulfonylamino]-N-(pyridin-3-ylmethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.54 |
| Formel vægt | 454.1675 |