missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Emoxipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emoxipine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7/h4-5,10H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 137.0841 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?