Få mere at vide
Emodin Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emodin Triacetate |
| CAS | 6030-60-0 |
| Molekylær formel | C21H16O8 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Triacetylemodin, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone Triacetate, 1,3,8-Tris(acetyloxy)-6-methyl-9,10-anthracenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O8/c1-9-5-14-18(16(6-9)28-11(3)23)21(26)19-15(20(14)25)7-13(27-10(2)22)8-17(19)29-12(4)24/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)c2C(=O)c3c(OC(=O)C)cc(C)cc3C(=O)c2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.35 |
| Formel vægt | 396.0845 |