Få mere at vide
Emodin, TRC
Artikelnummer. 30007262
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007262 50 mg
30004058 25 mg
30006242 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE52300050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-82-1
Molekylær formel C15 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-, Anthraquinone, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl- (8CI), 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone, 3-Methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, 4,5,7-Trihydroxy-2-methylanthraquinone, Archin, Emodin, Emodol, Frangula emodin, Frangulic acid, NSC 408120, NSC 622947, Rheum emodin, Schuttgelb
IUPAC navn 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracen-9,10-dion
SMIL Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emodin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Formel vægt 270.0528
Procent renhed >95%