Få mere at vide
Emodin, TRC
Artikelnummer. 30004058
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004058 25 mg
30007262 50 mg
30006242 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE52300025MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-82-1
Molekylær formel C15 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-, Anthraquinone, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl- (8CI), 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone, 3-Methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, 4,5,7-Trihydroxy-2-methylanthraquinone, Archin, Emodin, Emodol, Frangula emodin, Frangulic acid, NSC 408120, NSC 622947, Rheum emodin, Schuttgelb
IUPAC navn 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
SMIL Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emodin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Formel vægt 270.0528
Procent renhed >95%