Få mere at vide
Emodin 8-Beta-D-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emodin 8-beta-D-Glucoside |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 432.1056 |