Få mere at vide
Emodin 1-Beta-D-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emodin 1-beta-D-Glucoside |
| CAS | 38840-23-2 |
| Molekylær formel | C21H20O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydroxy-6-methyl-8-(((2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)anthracene-9,10-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O10/c1-7-2-9-15(18(27)14-10(16(9)25)4-8(23)5-11(14)24)12(3-7)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | Cc1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c3C(=O)c4c(O)cc(O)cc4C(=O)c3c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.11 |
| Formel vægt | 432.1056 |