Få mere at vide
Emodepside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16443388 10 mg
16429916 50 mg
16414626 100 mg
16406117 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16443388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101476
MedChemExpress Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.
Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emodepside
Fysisk form Solid
CAS 155030-63-0
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C60H90N6O14
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Bay 44-4400
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (107.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(N([C@H](C(O[C@](C(N([C@H](C(O[C@H](CC1=CC=C(N2CCOCC2)C=C1)C(N(C)[C@H](CC(C)C)C(O[C@H](C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C3=O)=O)=O)=O)=O)CC(C)C)C)=O)([H])C)=O)CC(C)C)C)[C@H](O3)CC4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 1119.39
Formel vægt 1119.39
Procent renhed 98.0%