Få mere at vide
MP Biomedicals™ EMM, Pulveriseret Media
Artikelnummer. 11337859 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337859 1000 g 1kg
11317859 227 g 227g
11327859 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337859 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114110032
Defineret medium til vækst af S. pombe
Formulering
  • Indhold/liter: 3 g phthalsyre K+, 2,2 g Na2HPO4, 5 g NH4Cl, 20 g dextrose
  • Salte: 1,05 g MgCl2 ·6H2O, 14,7μ g CaCl2 ·2H2O, 1 g KCl, 0,04 g Na2S04
  • Vitaminer: 1 mg pantothensyre, 10 mg nikotinsyre, 10 mg myo-inositol, 10μ g biotin
  • Mineraler: 0,5 mg borsyre, 0,4 mg MnSO4, 0,4 mg ZnSO4 ·7H2O, 0,2 mg FeCl·2 6H2O, 40μ g molybdinsyre, 0,1 mg KI, 40μ g CuSO4 ·5H20, 1 mg citronsyre
Applikationer:
Gærcellekultur, biovidenskab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret thiamin (vitamin B1) fri
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype EMM
Formulering phthalsyre K+ 3 g/L, Na2HPO4 2,2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextrose 20 g/L, MgCl2,6H2O 1,05 g/L, CaCl2,2H2O 14,7μ g/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0,04 g/L, Pantothensyre 1 mg/L, Nikotinsyre 10 mg/L, myo-inositol 10 mg/L, Biotin 10μ g/L, borsyre 0,5 mg/L, MnSO4 0,4 mg/L, ZnSO4,7H2O 0,4 mg/L, FeCl2,6H2O 0,2 mg/L, Molybdinsyre 40μ g/L, KI 0,1 mg/L, CuSO4.5H2O 40μ g/L, Citronsyre 1 mg/L
Til brug med (applikation) Til vækst af fission Gær S. Pombe
Mængde 1000 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EMM Broth (Powder)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous