missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MP Biomedicals™ EMM, Pulveriseret Media

Artikelnummer. 11327859 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327859 454 g 454g
11317859 227 g 227g
11337859 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11327859 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 114110022

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Defineret medium til vækst af S. pombe

Formulering

  • Indhold/liter: 3 g phthalsyre K+, 2,2 g Na2HPO4, 5 g NH4Cl, 20 g dextrose
  • Salte: 1,05 g MgCl2 ·6H2O, 14,7μ g CaCl2 ·2H2O, 1 g KCl, 0,04 g Na2S04
  • Vitaminer: 1 mg pantothensyre, 10 mg nikotinsyre, 10 mg myo-inositol, 10μ g biotin
  • Mineraler: 0,5 mg borsyre, 0,4 mg MnSO4, 0,4 mg ZnSO4 ·7H2O, 0,2 mg FeCl·2 6H2O, 40μ g molybdinsyre, 0,1 mg KI, 40μ g CuSO4 ·5H20, 1 mg citronsyre

Applikationer:

Gærcellekultur, biovidenskab

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certificeringer/compliance Certificeret thiamin (vitamin B1) fri
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype EMM
Formulering phthalsyre K+ 3 g/L, Na2HPO4 2,2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextrose 20 g/L, MgCl2,6H2O 1,05 g/L, CaCl2,2H2O 14,7μ g/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0,04 g/L, Pantothensyre 1 mg/L, Nikotinsyre 10 mg/L, myo-inositol 10 mg/L, Biotin 10μ g/L, borsyre 0,5 mg/L, MnSO4 0,4 mg/L, ZnSO4,7H2O 0,4 mg/L, FeCl2,6H2O 0,2 mg/L, Molybdinsyre 40μ g/L, KI 0,1 mg/L, CuSO4.5H2O 40μ g/L, Citronsyre 1 mg/L
Til brug med (applikation) Til vækst af fission Gær S. Pombe
Mængde 454 g
compliance-icons
Product Identifier
  • EMM Broth (Powder)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammnoium chloride, sodium phosphate dibasic anhydrous
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.