Få mere at vide
EML 425, MedChemExpress
Beskrivelse
EML425 is a potent and selective CREB binding protein (CBP)/p300 inhibitor with IC50s of 2.9 and 1.1 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EML 425 |
| CAS | 1675821-32-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H24N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (567.55 mM) |
| SMIL | O=C(N(C(N(CC1=CC=CC=C1)C/2=O)=O)CC3=CC=CC=C3)C2=C/C4=C(C=C(O)C=C4C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.49 |
| Formel vægt | 440.49 |
| Vis mere |