Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EML 425
Beskrivelse
EML 425 is a reversible and non-competitive CBP/p300 inhibitor (IC50 values are 1.1 and 2.9 μM, respectively). Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methylene]-1,3-bis(phenylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione |
| CAS | 1675821-32-5 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Histone Acetyltransferase Inhibitors |
| Molekylær formel | C27H24N2O4 |
| Formel vægt | 440.49 |
| Renhed | >98% |