Få mere at vide
Emetine Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emetine dihydrochloride hydrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH.H2O/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H;1H2/t18-,21-,24+,25-;;;/m0.../s1 |
| Formel vægt | 570.2627 |