Få mere at vide
Emetine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18072610
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18072610 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0131.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Emetine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emetine Dihydrochloride
CAS 316-42-7
Analyt- eller komponentnavne Emetine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H40 N2 O4 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Emetine Dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine hydrochloride (1:2), 3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolyl)methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, 6',7',10,11-Tetramethoxy-emetan dihydrochloride, Emetine dihydrochloride, (-)-Emetine dihydrochloride, Emetine hydrochloride, Hemometina, l-Emetine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45
IUPAC navn (2S,3R,11bS)-2-[[(1R)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl]methyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 553.56
Mængde 100 mg
Formel vægt 552.2522 g/mol