Få mere at vide
Emetine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emetine |
| CAS | 483-18-1 |
| Molekylær formel | C29 H40 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2H-Benzo[a]quinolizine, 3-ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-, (2S,3R,11bS)-, Emetan, 6',7',10,11-tetramethoxy-, Emetine (8CI), (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine, (-)-Emetine, Cephaeline methyl ether, Emetin, NSC 33669 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40N2O4/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3/t18-,21-,24+,25-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45 |
| IUPAC navn | (2S,3R,11bS)-2-[[(1R)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl]methyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizine |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.64 |
| Formel vægt | 480.2988 |