Få mere at vide
Emeramide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481816 500 mg 500mg
16427166 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16739
MedChemExpress Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emeramide
Fysisk form Solid
CAS 351994-94-0
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H16N2O2S2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym BDTH2
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (351.62 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=CC(C(NCCS)=O)=C1)NCCS
Molekylvægt (g/mol) 284.4
Formel vægt 284.4
Procent renhed 98.03%