Få mere at vide
BD Emerald™ Tredelt sprøjte
Artikelnummer. 15205093
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
15205093 10 mL 0.2 mL Pakke med 100
15285083 2 mL 0.1 mL Pakke med 100
15275083 3 mL 0.1 mL -
15295083 5 mL 0.2 mL Pakke med 100
15691499 5 mL 0.2 mL Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15205093 Leverandør BD Leverandørnr. 307736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 DKK
    130.24 DKK / Pakke med 100
    Spare 210.76 DKK
    61% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kombinerer optimal ydeevne og reduceret miljøpåvirkning. BD™ Emerald™ Tredelt sprøjte er en sprøjte til generelle formål, der indeholder op til 30 % mindre materiale end andre sprøjter for at minimere spild. Sprøjter har en centermonteret Luer-forbindelse og ingen nål.
  • Kombinerer optimal ydeevne og reduceret miljøpåvirkning
  • Fremstillet i et produktionsanlæg drevet af vedvarende energi
  • Krystalklar plast gør det nemt at se indholdet
  • Grønfarvet stempelkrone og indgraveret skaltryk for præcis og sikker dosering
  • Robust stempelstop forhindrer stangen i at blive slået ud ved et uheld
  • Stang designet til stabilt og behageligt greb under brug
  • Tommelfingergreb med struktur for sikkert greb under administration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE mærket, ISO 7886-1 og 549 kompatibel
Farve Klar med grøn stempelkrone
Til brug med (applikation) Generelle formål og trykapplikationer
Produkttype 3-delt sprøjte
Gradueringer 0.2 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Centrisk Luer
Uddannet Ja