Få mere at vide
Invitrogen™ Luminescensforstærker til opløsningsanalyser, Emerald-II™ Enhancer
Beskrivelse
Kemiluminescensforstærkeren Emerald-II reducerer markant vandafkøling og justerer bølgelængden af lysudsendelse.
- Vandige miljøer reducerer kemiluminescerende signalintensitet af 1,2-dioxetan-substrater ved vandinduceret slukning; Kemiluminescensforstærkere øger emissionseffektiviteten af lysproduktion ved at opdele vandet fra stedet for kemiluminescerende signalproduktion
- Kemisk optimerede formuleringer øger signalintensiteten i opløsningsbaserede applikationer med dioxetanebaserede substratopløsninger (CSPD™, , Galacton™ CDP-Star™, , Galacton-Plus™, Galacton-Star™, eller NA-Star™ substrater)
- Valg af Emerald-II forstærker letter assay-udviklingen ved at gøre det muligt for brugere at optimere assay-signalintensitet og bølgelængde af lysemission
Optimer kemiluminescenssignaler
Emerald-II Kemiluminescensforstærker er en essentiel komponent i rør- eller mikropladebaserede assays, hvilket markant reducerer effekten af vandbaseret slukning. Forstærkere justerer også bølgelængden af lysets udsendelse. Emerald-II Enhancer forskyder lysemissionsmaksimum til 461 nm fra 475 nm observeret med dioxetan alene. Brugen af Emerald-II forstærker kan give et bredt dynamisk område, da fotodetektormætning er mindre sandsynlig at forekomme ved højere prøvekoncentrationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2500 analyser |
| Format | Væske |
| Produktlinje | EMERALD-II, NovaBright |
| Substrater | Alkalisk fosfatase |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |