Få mere at vide
Emedastine Difumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049173
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049173 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049173 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1277.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Emedastine Difumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emedastine difumarate
CAS 87233-62-3
Analyt- eller komponentnavne Emedastine difumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 N4 O . 2 C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Emedastine difumarate, 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methylhexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)-1H-benzimidazole bis[hydrogen (2E)-butenedioate], 1H-Benzimidazole, 1-(2-ethoxyethyl)-2-(hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-, (2E)-2-butenedioate (1:2), 1H-Benzimidazole, 1-(2-ethoxyethyl)-2-(hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-, (E)-2-butenedioate (1:2), 1H-1,4-Diazepine, 1H-benzimidazole deriv., AL 3432A, Emadine, KB 2413, KG 2413, LY 188695, Rapimine
InChI formel InChI=1S/C17H26N4O.2C4H4O4/c1-3-22-14-13-21-16-8-5-4-7-15(16)18-17(21)20-10-6-9-19(2)11-12-20;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-8H,3,6,9-14H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
SMIL CCOCCn1c(nc2ccccc12)N3CCCN(C)CC3.OC(=O)\C=C\C(=O)O.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;1-(2-ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 534.56
Mængde 250 mg
Formel vægt 534.2326 g/mol