Få mere at vide
Electrothermal™ EMEA-serien 3-positions ekstraktionskappe med omrøring
Artikelnummer. 11732923
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11732923 3 x 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11732923 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 0307622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15550.00 DKK
    14487.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 1062.81 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Opvarmer flere runde bundflasker samtidig med den ekstra funktion magnetisk omrøring. Electrothermal™ EMEA Series 3-positions ekstraktionskappe med omrøring inkluderer et ventileret hylster med unik luftstrøm, så det ydre kabinet forbliver sikkert at røre ved.
  • Individuelle indbyggede solid-state elektroniske styringer muliggør nem regulering af varmelegemet, samtidig med at gnister forbundet med mekanisk omkobling fjernes
  • Tre støttestænger med 12,7 mm diameter er inkluderet
  • Rund bundflaske kapacitet fra 100 ml til 1000 ml på alle positioner
  • Topdækslet er polypropylen, og de ydre overflader er pulverlakerede, hvilket giver god generel kemisk modstand
  • Det coiled varmeelement er ophængt i en termisk isolerende patron for at give maksimal varmeoverførsel og støtte
  • Jordnettet omslutter varmelegemet for øget sikkerhed
  • Individuelle varmepatroner kan udskiftes
  • Neonlys angiver, når strømmen er tændt og leverer til varmeapparater og, hvis relevant, til omrørere
  • Lad opløsningen blive rørt og opvarmet samtidig
  • Giv omrøringshastigheder mellem 50 og 1000 omdr./min.
  • En omrøringskontrol betjener hvert sæt af tre fordybninger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 x 1000 ml
Dimensioner (L x B x H) 285 x 755 x 130mm
Spænding 230 V
Materiale Polypropylentop/Pulverlakeret aluminium
Havne 3 afskrikninger
Strømforsyningsdetaljer UK og EU plug
Hastighed 50 til 1000 omdrejninger i minuttet
Watt 940W
Vægt (metrisk) forsendelse 8.4kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz