Få mere at vide
EMD534085, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491459 1 mg -
16478867 5 mg 5mg
16452407 50 mg -
16416288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15000
MedChemExpress EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.
EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EMD534085
Fysisk form Solid
CAS 858668-07-2
Farve Off-White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H31F3N4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (54.56 mM)
SMIL O=C(NC[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@H](C3=CC=CC=C3)NC4=C(C=C(C(F)(F)F)C=C4)[C@@]2([H])O1)NCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 476.53
Formel vægt 476.53
Procent renhed 98.83%