Få mere at vide
Merck ZipTip™ Pipettip
Artikelnummer. p-160881 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
C18 medier
C4 medier
Micro Bed af C18 Media
Stærke kationudvekslingsmedier
Mængde:
8/pakke
96/pakke
960/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Pakke med 96
Pakke med 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Mængde unitSize
10300231 C18 medier 96/pakke Pakke med 96
10349141 C4 medier 8/pakke Pakke med 8
10481253 C4 medier 96/pakke Pakke med 96
10748354 Stærke kationudvekslingsmedier 96/pakke Pakke med 96
10453382 Stærke kationudvekslingsmedier 8/pakke Pakke med 8
10044590 C18 medier 960/pakke Pakke med 960
10093501 C4 medier 960/pakke Pakke med 960
10278851 Micro Bed af C18 Media 960/pakke Pakke med 960
10740883 Micro Bed af C18 Media 96/pakke Pakke med 96
10650852 Micro Bed af C18 Media 8/pakke Pakke med 8
10156390 C18 medier 8/pakke Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10300231 Leverandør Merck Leverandørnr. ZTC18S096
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøveforberedelse og præcis væskehåndtering i én enhed
Et μ0,6 L leje af C18 , C4 eller SCX (stærk kationbytter) medier fikseres ved enden af en 10 L μpipettespids, således at der ikke er noget dødvolumen; koncentrerede, oprensede prøver elueres i 1 til 4 L. μTil applikationer, der kræver mindre elueringsvolumener (f.eks.< 1 L),μ ZipTip μ -C 18- spidserne har et mikroseng-format, der indeholder 0,2 μL medie.
  • Koncentrer og rens –1 100 μL biologiske prøver
  • Ideel til at rense og koncentrere femtomoler til picomoler af peptider, proteiner eller oligonukleotider i minutter før massespektrometri, HPLC, kapillærelektroforese og andre analytiske teknikker
Ordreinfo
Fås i to emballagekonfigurationer: genlukkelige bakker (pakker med 8 og 24 spidser) og 96-plads spidsstativer (pakker med 96 og pakker med 960 spidser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Volumen (metrisk) dispensering 10 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Non-sterile
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 3.1cm
Opbevaringskrav 4°C to 70°C
Til brug med (applikation) C18 medier
Tip stil Specialty (Speciale), Medie-Fixed
Mængde 96/pakke
Produkttype Pipette Tips
Indhold og opbevaring Store at 4°C to 70°C
Forsendelsestilstand Ambient
Engangs Single-use
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ZipTip