Få mere at vide
Merck Tilbehør til ZHE Hazardous Waste System
Artikelnummer. 10430683 Shop alle Merck produkter
Type:
2-vejs ventil, 1/8 tommer. NPTM
Cylinder O-ringe
Luer Fitting
Quick-Disconnect han Swagelok
Quick-Disconnect kvinde Swagelok
Støtteskærm 90 mm
Stempel O-ringe, viskerpakning
Stempel med O-ringe, viskerpakning
Tedlar Taske
Tedlar Taskeadapter
Udluftnings-/aflastningsventil
ZHE tætte sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 10430683
Brand: Merck YT3009015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) ZHE filtreringssystem for farligt affald
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke steril
Type ZHE tætte sprøjte
Volumen (metrisk) 50 mL