Få mere at vide
Merck Millipore UV Lamps and Assemblies for Water Purification Systems
Control bacteria and oxidize organics
Brand:  Merck Millipore ZMQUVLP01
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10143262
  • 7290.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Control bacteria and oxidize organics
  • Replacement parts for EMD Millipore Water Purification Systems and A10 TOC Monitor