Få mere at vide
Merck Ultrafri™ -DA Centrifugalfilter
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Indeholder
50 gel forstøvere, 50 Ultrafree-MC 0,45 μm separatorer, 50 mikrocentrifuge hætteglas
Gendan 100 til 10.000 bp DNA fra agarosegelskiver i et enkelt 10-minutters spin. Sættet består af en formonteret filteranordning med en agarosegel-forstøver, et mikrocentrifugehætteglas og modificeret TAE-gelekstraktionsbuffer (tør). Enheden anvender gelkomprimering til at ekstrahere DNA fra agarosen. Centrifugalkraften kollapser gelstrukturen, driver agarosen gennem en lille åbning i gelforstøveren, og den resulterende gelopslæmning sprøjtes ind i prøvefilterkoppen. Forberedt DNA kræver ingen yderligere oprensning til de fleste anvendelser, inklusive kloning og radioisotopisk eller fluorescerende DNA-sekventering. Da agarosegelelektroforese har høj opløsningsevne, fjernes de små og store ikke-specifikke amplifikationsprodukter, der hyppigt interfererer med kloning og sekventering efter PCR, fuldstændigt fra produktet.
Typisk DNA-gendannelse fra agarosegeler
Protokol
1. Udskær båndet af interesse efter rutinemæssig elektroforetisk analyse af PCR-produkter eller andet DNA gennem en agarosegel.
2. Placer gelskiven i den formonterede enhed. Bemærk: Protokol er ikke kompatibel med agarose med lavt smeltepunkt.
3. Spin ved 5.000 xg i 10 minutter for at udtrække gelopslæmningen i filterbægeret.
4. DNA kan opbevares i det lukkede filtrathætteglas efter at have kasseret prøvefilterkoppen og gelforstøveren.
- Minimal praktisk tid
- 10 minutters spin
- Fuldt funktionelt DNA
Typisk DNA-gendannelse fra agarosegeler
| DNA-størrelse (bp) | Procent DNA-gendannelse |
| 100 | 78 |
| 700 | 71 |
| 1000 | 77 |
| 2027 | 47 |
| 4361 | 35 |
| 9416 | 32 |
| 23130 | 29½ tommer |
Protokol
1. Udskær båndet af interesse efter rutinemæssig elektroforetisk analyse af PCR-produkter eller andet DNA gennem en agarosegel.
2. Placer gelskiven i den formonterede enhed. Bemærk: Protokol er ikke kompatibel med agarose med lavt smeltepunkt.
3. Spin ved 5.000 xg i 10 minutter for at udtrække gelopslæmningen i filterbægeret.
4. DNA kan opbevares i det lukkede filtrathætteglas efter at have kasseret prøvefilterkoppen og gelforstøveren.
An Amicon™ Bioseparations produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | DNA-gelekstraktion |
| Inkluderer | 50 Gel-forstøvere, 50 Ultrafree™ -MC 0,45μ m separatorer, 50 mikrocentrifugehætteglas |
| Produkttype | Tilbehør |
| Mængde | 50 Pakke |