Tekniske data
| Filtertype | Adsorberende |
| Materiale (membran) | Regenereret cellulose |
| MWCO | 100 kDa |
| Filterkode | YM-100 |
| Filtreringsområde | 28,7 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Proteinrensning, proteinkoncentration, proteinafsaltning |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Type | Ultrafiltreringsskive |
| Diameter (engelsk) | 2,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 6,35 cm |