Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsmembraner - YM
Artikelnummer. 10702381 Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,45 cm
6,35 cm
7,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10702381
Brand: Merck 14412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højgenvindingsmembraner til omrørte celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Adsorberende
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 100 kDa
Filterkode YM-100
Filtreringsområde 4,1 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinrensning, proteinkoncentration, proteinafsaltning
Mængde Pakke med 10 stk.
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Diameter (metrisk) 2,5 cm