Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsmembraner - YM
Product Code. 10605771 Shop All Merck Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,45 cm
6,35 cm
7,6 cm
Unit Size:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) unitSize
10605771 4,45 cm Pakke med 10
10722551 6,35 cm Pakke med 10
10441161 7,6 cm Pakke med 10
10702381 2,5 cm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10605771 Supplier Merck Supplier No. 14422AM
Only null left
Add to basket
Add to basket
Højgenvindingsmembraner til omrørte celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertype Adsorberende
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 100 kDa
Filterkode YM-100
Filtreringsområde 13,4 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinrensning, proteinkoncentration, proteinafsaltning
Mængde Pakke med 10 stk.
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (engelsk) 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) 4,45 cm