Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 1 kDa NMW, Ultracel™ Regenereret Cellulose
Artikelnummer. 10196100 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Pakningsstørrelse
10196100 4,7 cm Pakke med 10
10116730 2,5 cm Pakke med 10
10268010 6,35 cm Pakke med 10
10106110 7,6 cm Pakke med 10
10176770 4,45 cm Pakke med 10
10470031 150 mm Pakke med 5
10713131 90 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10196100 Leverandør Merck Leverandørnr. PLAC04710
Forventet forsendelse: 13-11-2026
1 kDa NMWL, Ultracel™ regenereret cellulose
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskive membraner fås i Ultracel™ regenereret cellulose og Biomax™ polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser& diametre. Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler. Biomax PES-membraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diameter.
Funktioner& Fordele:
  • Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm
  • Begge Ultracel™ , Durapore™ , og Biomax™ membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav
  • Kompatibel med Amicon™ Omrørte celler Anvendelser: Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskive membraner fås i Ultracel™ regenereret cellulose og Biomax™ polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser og diametre. Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler. Biomax PES-membraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diametre.Funktioner og fordele:• Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm• Begge Ultracel™ , Durapore™ , og Biomax™ membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrørte celler Anvendelser: Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 1 kDa
Filterkode PLAC
Filtreringsområde 17,3 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Mængde 10 Pakke
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (metrisk) filter 4,7 cm