Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 3 kDa NMW, Ultracel™ Regenereret Cellulose
Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk) filter:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Filtreringsområde:
13,4 cm 2
17,3 cm 2
177 cm 2
28,7 cm 2
4,1 cm 2
41,8 cm 2
63 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenereret cellulose
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskive membraner fås i Ultracel™ regenereret cellulose og Biomax™ polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser og diametre. Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler. Biomax PES-membraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diametre.Funktioner og fordele:• Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm• Begge Ultracel™ , Durapore™ , og Biomax™ membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrørte celler Anvendelser: Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Materiale (membran) | Regenereret cellulose |
| MWCO | 3 kDa |
| Filterkode | PLBC |
| Filtreringsområde | 177 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning |
| Materiale til hus | Regenereret cellulose (RC) |
| Mængde | 5 Pakke |
| Type | Ultrafiltreringsskive |
| Diameter (metrisk) filter | 15 cm |