Tekniske data
| Til brug med | MilliSolve Filtreringssystem |
| Type | Slanger |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,4 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.1 cm |
| Samlet længde (engelsk) | 27,5 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 70 cm |
| Materiale | PTFE |