Få mere at vide
Merck Sterivex™ Sterile trykdrevne enheder
Shop alle Merck produkter
Materiale (membran):
PES
PVDF
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Udtagsfitting:
nr. pr. pakke:
10 stk./pakke
15/Pk.
15/pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 50
Beskrivelse
Minimer risikoen for kontaminering af filtreret opløsning ved direkte dispensering. Sterivex Sterile trykdrevne enheder er enheder, der er klar til brug, der filtrerer opløsninger med volumener på 100 til 2000 ml. Fås i en række forskellige fittings, porestørrelser og membrantyper.
- Sterivex filterenheder fungerer med sprøjter, peristaltiske pumper eller trykbeholdere. De eliminerer risikoen for kontaminering i forbindelse med dekantering eller pipettering.
- Sterivex enheder er designet til at dispensere i stort set enhver opbevaringsbeholder. Enhederne fås med forskellige udtagstilslutninger (se tabel).
- Sterivex filterenheder kan behandle volumener op til 1.000 mL eller 2.000 mL, afhængigt af typen af membran, der anvendes i enheden. Du kan vælge mellem tre forskellige membraner.
- Filter-steriliser volumener op til 1.000 mL eller 2.000 mL ved &hjælp af Sterivex handel; trykdrevne filterenheder (kapacitet afhænger af typen af membran, der anvendes i enheden). Med tre forskellige membranmuligheder og en række af udgangsforbindelsesmuligheder, handler Sterivex; filtre &kan passe til stort set enhver arbejdsgang og dispensere i næsten enhver opbevaringsbeholder. Sterivex &handel; filtre fungerer sammen med sprøjter, peristaltiske pumper eller trykbeholdere og eliminerer risikoen for kontaminering i forbindelse med dekantering eller pipettering.
Funktioner& Fordele:
- Fungerer med en række forskellige trykanordninger, herunder sprøjter, perstaltiske pumper og trykbeholdere
- Leveres i flere membrantyper for at passe til dine applikationsbehov med kapaciteter op til 2 L
Ansøgninger:
Sterilisering af vandige opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Stik | Hun Luer Lock med opstrøms udluftning |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Durapore |
| Materiale (membran) | PVDF |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 10 cm 2 |
| Flowhastighed | ≥650 ml/min (ved 0,7 bar 25 °C) |
| Til brug med (applikation) | Hurtig flow og lav proteinbindingssterilisering af aq. Soln. |
| Vis mere |