Få mere at vide
Merck Sterivex™ Sterile trykdrevne enheder
Artikelnummer. 10258280 Shop alle Merck produkter
Materiale (membran):
PES
PVDF
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Udtagsfitting:
Mand luer lok
Mandlig brystvorte
Påfyldningsklokke
nr. pr. pakke:
10 stk./pakke
15/pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 50
Product Code. 10258280
missing translation for 'mfr': Merck SVGVB1010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Minimer risikoen for kontaminering af filtreret opløsning ved direkte dispensering. Sterivex Sterile trykdrevne enheder er enheder, der er klar til brug, der filtrerer opløsninger med volumener på 100 til 2000 ml. Fås i en række forskellige fittings, porestørrelser og membrantyper.
  • Sterivex filterenheder fungerer med sprøjter, peristaltiske pumper eller trykbeholdere. De eliminerer risikoen for kontaminering i forbindelse med dekantering eller pipettering.
  • Sterivex enheder er designet til at dispensere i stort set enhver opbevaringsbeholder. Enhederne fås med forskellige udtagstilslutninger (se tabel).
  • Sterivex filterenheder kan behandle volumener op til 1.000 mL eller 2.000 mL, afhængigt af typen af membran, der anvendes i enheden. Du kan vælge mellem tre forskellige membraner.
  • Filter-steriliser volumener op til 1.000 mL eller 2.000 mL ved &hjælp af Sterivex handel; trykdrevne filterenheder (kapacitet afhænger af typen af membran, der anvendes i enheden). Med tre forskellige membranmuligheder og en række af udgangsforbindelsesmuligheder, handler Sterivex; filtre &kan passe til stort set enhver arbejdsgang og dispensere i næsten enhver opbevaringsbeholder. Sterivex &handel; filtre fungerer sammen med sprøjter, peristaltiske pumper eller trykbeholdere og eliminerer risikoen for kontaminering i forbindelse med dekantering eller pipettering.
Funktioner& Fordele:
  • Fungerer med en række forskellige trykanordninger, herunder sprøjter, perstaltiske pumper og trykbeholdere
  • Leveres i flere membrantyper for at passe til dine applikationsbehov med kapaciteter op til 2 L
Ansøgninger:
Sterilisering af vandige opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Stik Hun Luer Lock med opstrøms udluftning
Engangs Engangsbrug
Filtertype Durapore
Materiale Copolyester
Materiale (membran) PVDF
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 10 cm 2
Flowhastighed ≥650 ml/min (ved 0,7 bar 25 °C)
Til brug med (applikation) Hurtig flow og lav proteinbindingssterilisering af aq. Soln.
Maks. Indløbstryk 45 psi
nr. pr. pakke 10 stk./pakke
Udtagsfitting Påfyldningsklokke
Outlet stil Påfyldningsklokke
Temperatur (engelsk) Drift 113 °F
Temperatur (metrisk) Drift 45 °C
Type Topfilter på flaske
Volumen (metrisk) 100 mL
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Højde (metrisk) 8.5 cm
Diameter (engelsk) 2,12 tommer.
Diameter (metrisk) 5.4 cm
Diameter (metrisk) filter 5.4 cm