Få mere at vide
Merck Sterivex™ Sterile trykdrevne enheder
Artikelnummer. 10186370 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Materiale (membran):
PES
PVDF
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Udtagsfitting:
Mand luer lok
Mandlig brystvorte
Påfyldningsklokke
nr. pr. pakke:
10 stk./pakke
15/pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (membran) Porestørrelse Udtagsfitting nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10186370 PES 0,22μ m Mandlig brystvorte 50 stk./pakke Pakke med 50
10490581 PES 0,22μ m Mandlig brystvorte 15/pakke Pakke med 15
10470391 PES 0,22μ m Påfyldningsklokke 10 stk./pakke Pakke med 10
10589212 PES 0,22μ m Mand luer lok 15/pakke Pakke med 15
10471351 PVDF 0,45 μm Mandlig brystvorte 50 stk./pakke Pakke med 50
10430971 PVDF 0,22μ m Mandlig brystvorte 50 stk./pakke Pakke med 50
10034470 PVDF 0,45 μm Mandlig brystvorte 15/pakke Pakke med 15
10519012 PVDF 0,22μ m Mandlig brystvorte 15/pakke Pakke med 15
10258280 PVDF 0,22μ m Påfyldningsklokke 10 stk./pakke Pakke med 10
10616361 PVDF 0,22μ m Mand luer lok 15/pakke Pakke med 15
10319880 PVDF 0,45 μm Påfyldningsklokke 10 stk./pakke Pakke med 10
10626361 PVDF 0,45 μm Mand luer lok 15/pakke Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10186370 Leverandør Merck Leverandørnr. SVGP01050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5542.43 DKK
    4223.00 DKK / Pakke med 50
    Spare 1319.43 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for kontaminering af filtreret opløsning ved direkte dispensering. Sterivex Sterile trykdrevne enheder er enheder, der er klar til brug, der filtrerer opløsninger med volumener på 100 til 2000 ml. Fås i en række forskellige fittings, porestørrelser og membrantyper.
  • Sterivex filterenheder fungerer med sprøjter, peristaltiske pumper eller trykbeholdere. De eliminerer risikoen for kontaminering i forbindelse med dekantering eller pipettering.
  • Sterivex enheder er designet til at dispensere i stort set enhver opbevaringsbeholder. Enhederne fås med forskellige udtagstilslutninger (se tabel).
  • Sterivex filterenheder kan behandle volumener op til 1.000 mL eller 2.000 mL, afhængigt af typen af membran, der anvendes i enheden. Du kan vælge mellem tre forskellige membraner.
  • Filter-steriliser volumener op til 1.000 mL eller 2.000 mL ved &hjælp af Sterivex handel; trykdrevne filterenheder (kapacitet afhænger af typen af membran, der anvendes i enheden). Med tre forskellige membranmuligheder og en række af udgangsforbindelsesmuligheder, handler Sterivex; filtre &kan passe til stort set enhver arbejdsgang og dispensere i næsten enhver opbevaringsbeholder. Sterivex &handel; filtre fungerer sammen med sprøjter, peristaltiske pumper eller trykbeholdere og eliminerer risikoen for kontaminering i forbindelse med dekantering eller pipettering.
Funktioner& Fordele:
  • Fungerer med en række forskellige trykanordninger, herunder sprøjter, perstaltiske pumper og trykbeholdere
  • Leveres i flere membrantyper for at passe til dine applikationsbehov med kapaciteter op til 2 L
Ansøgninger:
Sterilisering af vandige opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Stik Hun Luer Lock med opstrøms udluftning
Engangs Engangsbrug
Filtertype Express PLUS
Materiale Copolyester
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 10 cm 2
Flowhastighed ≥650 ml/min (ved 0,7 bar 25 °C)
Til brug med (applikation) Hurtig flow og lav proteinbindingssterilisering af aq. Soln.
Maks. Indløbstryk 45 psi
nr. pr. pakke 50 stk./pakke
Udtagsfitting Mandlig brystvorte
Outlet stil Mandlig brystvorte
Temperatur (engelsk) Drift 113 °F
Temperatur (metrisk) Drift 45 °C
Type Topfilter på flaske
Volumen (metrisk) 100 mL
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (metrisk) 6.7 cm
Diameter (engelsk) 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) 1.7 cm
Diameter (metrisk) filter 1.7 cm