Få mere at vide
Merck Tilbehør og reservedele In-Line Rustfrit stål filterholdere 47 mm
Shop alle Merck produkter
Type:
Filterstøtteskærm
HP Supportskærm
Modtryksskærm
O-ring
Støtteskærm for rørte celler
Underdræn skærm
Materiale:
Glasfyldt polypropylen
PTFE-belagt rustfrit stål
Rustfrit stål
Rustfrit stål (316)
Silikone
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 og 00907P er reservedele til filterholder XX4404700
SS filter,† Afhænger af den anvendte filtertype.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | In-Line Filterholder i rustfrit stål (47 mm) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Modtryksskærm |
| Diameter (metrisk) indvendig | 47 mm |