Få mere at vide
Merck Tilbehør og reservedele In-Line Rustfrit stål filterholdere 47 mm
Artikelnummer. 10029810 Shop alle Merck produkter
Type:
Filterstøtteskærm
HP Supportskærm
Modtryksskærm
O-ring
Støtteskærm for rørte celler
Underdræn skærm
Materiale:
Glasfyldt polypropylen
PTFE-belagt rustfrit stål
Rustfrit stål
Rustfrit stål (316)
Silikone
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10029810
Brand: Merck XX4404702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 og 00907P er reservedele til filterholder XX4404700
SS filter, Afhænger af den anvendte filtertype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) In-Line Filterholder i rustfrit stål (47 mm)
Materiale PTFE-belagt rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Type HP Supportskærm
Diameter (metrisk) indvendig 47 mm